Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ S-serie skrue-på C18 flash-kolonne, kugleformede medier, partikelstørrelse 20 til 35 μm
Artikelnummer. 31746240 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
20 g
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31746240 20 g
1 options
Artikelnummer. 31746240 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. SSO2300200S
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationstilstand: Omvendt fase
  • Fase: C18
  • Partikeltype: Sfærisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 20 g
Mængde 1 hv.