Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ S-serie AQ C18 skrue-på-flammekolonner, kugleformede medier, partikelstørrelse 20 til 35 μm
Shop alle Phenomenex produkterBeskrivelse
- Brand: Claricep
- Teknik: FLASH
- Separationstilstand: Omvendt fase
- Fase: AQ C18
- Partikeltype: Sfærisk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flash kolonne |
| Sengevægt (metrisk) | 120 g |
| Mængde | 5 Pk. |