Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ neutrale alumina-flammekolonner, uregelmæssige medier, partikelstørrelse 75 til 150 μm
Artikelnummer. 31747489 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
550 g
1.5 kg
2.5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31747489 550 g
31742420 2.5 kg
31745661 1.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31747489 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. CA140330N
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationstilstand: Normal fase
  • Fase: Alumina
  • Partikeltype: Uregelmæssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 550 g