Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ I-Series Silica Screw-On Flash Columns, Dry-Load Configuration, Irregular Media, Particle Size 40 to 60 μm
Shop alle Phenomenex produkterBeskrivelse
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: Silica
- Particle Type: Irregular
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flash Column |
| Sengevægt (metrisk) | 120 g |
| Mængde | 5 Pk. |