Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ I-Series NH2 skrue-på-flash kolonner, kugleformede medier, partikelstørrelse 20 til 35 μm
Artikelnummer. 31746870 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
20 g
40 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31746870 20 g
31744849 40 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31746870 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. SNSN2300200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Partikeltype: Sfærisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 20 g
Mængde 20 Pk.