Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ HILIC Flash Kolonner, Sfæriske Medier, Partikelstørrelse 40 til 60 μm
Artikelnummer. 31748609 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31748609 40 g
31744629 4 g
31743827 12 g
31747998 20 g
31747332 80 g
31744462 120 g
31747785 1.5 kg
31741902 3 kg
31748023 330 g
31741979 5 kg
31742355 800 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 31748609 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. SH2400400
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationstilstand: Hydrofil interaktion
  • Fase: HILIC
  • Partikeltype: Sfærisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 40 g
Mængde 10 Pk.