Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ HILIC Flash Kolonner, Sfæriske medier, Partikelstørrelse 20 μm
Shop alle Phenomenex produkterBeskrivelse
- Brand: Claricep
- Teknik: FLASH
- Separationstilstand: Hydrofil interaktion
- Fase: HILIC
- Partikeltype: Sfærisk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flash kolonne |
| Sengevægt (metrisk) | 120 g |
| Mængde | 5 Pk. |