Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ tomme skrue-på-flash-kolonner med snap lock og 2 frits
Artikelnummer. 31744533 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
12 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31744533 12 g
31748973 80 g
31741561 120 g
31742892 1.5 kg
31746839 220 g
31747800 3 kg
31743636 330 g
31742993 5 kg
31741927 800 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31744533 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. FCH012H
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tom patron
Sengevægt (metrisk) 12 g
Mængde 20 Pk.