Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Empty Screw-On Flash Columns with 2 Frits
Product Code. 31747917 Shop All Phenomenex Products
Change view
Click to view available options
Bed Weight (Metric):
20 g
40 g
80 g
120 g
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 20
Pack of 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bed Weight (Metric) Unit Size
31747917 20 g Pack of 20
31742225 40 g Pack of 10
31744043 80 g Pack of 5
31745653 120 g Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31747917 Supplier Phenomenex™ Supplier No. FCH020C
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Empty Cartridge
Bed Weight (Metric) 20 g
Quantity 20 Pk.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.