Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ tomme flashkolonner med skruelåg og 2 fritter
Product Code. 31747917 Shop All Phenomenex Products
Change view
Click to view available options
Sengevægt (metrisk):
20 g
40 g
80 g
120 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Sengevægt (metrisk)
31747917 20 g
31742225 40 g
31744043 80 g
31745653 120 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31747917 Supplier Phenomenex™ Supplier No. FCH020C
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Tom patron
Sengevægt (metrisk) 20 g
Mængde 20 Pk.