Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ tomme flash-kolonner, komplet sæt med 2 frits
Artikelnummer. 31742277 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
3 kg
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31742277 3 kg
1 options
Artikelnummer. 31742277 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. FCH5000I
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tom patron
Sengevægt (metrisk) 3 kg