Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ CS silica flash-kolonner, uregelmæssige medier, partikelstørrelse 40 til 60 μm
Shop alle Phenomenex produkterBeskrivelse
- Brand: Claricep
- Teknik: FLASH
- Partikeltype: Uregelmæssig
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flash kolonne |
| Sengevægt (metrisk) | 40 g |
| Mængde | 10 Pk. |