Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ CS silica flash-kolonner, uregelmæssige medier, partikelstørrelse 40 til 60 μm
Artikelnummer. 31744004 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
12 g
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31744004 12 g
1 options
Artikelnummer. 31744004 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. CS1200120AGELA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Partikeltype: Uregelmæssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 12 g
Mængde 20 Pk.