Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ C18 Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm, Pore Size 100 Å
Shop alle Phenomenex produkterBeskrivelse
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Reversed Phase
- Phase: C18
- Particle Type: Spherical
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flash Column |
| Sengevægt (metrisk) | 80 g |
| Mængde | 5 Pk. |