Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ C18(2) Flash-søjler, sfæriske medier, partikelstørrelse 20 til 35 μm
Artikelnummer. 31749167 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31749167 800 g
31747289 4 g
31744631 12 g
31741453 20 g
31744067 40 g
31743453 80 g
31745852 120 g
31743091 1.5 kg
31742029 3 kg
31742490 330 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31749167 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. SO2308002
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationstilstand: Omvendt fase
  • Fase: C18
  • Partikeltype: Sfærisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 800 g
Mængde 1 hv.