Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ C-serie silica skrue-på flammekolonner, sfæriske medier, partikelstørrelse 20 til 35 μm
Artikelnummer. 31748936 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
20 g
40 g
80 g
120 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31748936 80 g
31745069 20 g
31742359 40 g
31744798 120 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31748936 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. CSS1300800
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationstilstand: Normal fase
  • Fase: Silica
  • Partikeltype: Sfærisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 80 g
Mængde 5 Pk.