Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ C-serie skrue-på neutral alumina flash kolonne, uregelmæssigt medie, partikelstørrelse 40 til 60 μm
Artikelnummer. 31743108 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
40 g
80 g
200 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31743108 40 g
31741695 80 g
31742541 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31743108 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. CCA140020N
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationstilstand: Normal fase
  • Fase: Alumina
  • Partikeltype: Uregelmæssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 40 g
Mængde 20 Pk.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.