Få mere at vide
Phenomenex™ Claricep™ AQ C18 Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 40 to 60 μm
Shop alle Phenomenex produkterBeskrivelse
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Reversed Phase
- Phase: AQ C18
- Particle Type: Spherical
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flash Column |
| Sengevægt (metrisk) | 12 g |
| Mængde | 20 Pk. |