Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klemmer til CO 2 resistent rysteapparat
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Flaskeklemme
Infusionsflaskeklemme
Kolbeholder
Startsæt
Tragtklemme
Klemmer:
100 ml
1000 ml
150 ml
200 ml
2000 ml
25 ml
250 ml
3000 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Kolbe
Separatorisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Maksimer kapaciteten på Thermo Scientific™ CO 2 resistent Shaker universal platform med en række klemmer, der passer til de fleste fartøjer.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kolbeholder |
| Klemmer | 25 ml |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers |
| Inkluderer | 25 mL Flask Clamp |