Description
Maksimer kapaciteten på Thermo Scientific™ CO 2 resistent Shaker universal platform med en række klemmer, der passer til de fleste fartøjer.
- Kompatibel med Thermo Scientific™ CO 2 resistente rysteapparater, IntelliStack™ Inkubator Shakers, og IntelliStack™ CO 2 inkubatorrystere.
- Se brugervejledningen eller brochuren for detaljer om det maksimale antal klemmer, der kan passe pr. platform.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Flaskeklemme |
| Klemmer | 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | CO 2 resistent rysteapparat |
| Antal stillinger | 30 |