Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klemmer til CO 2 resistent rysteapparat
Artikelnummer. 15351115 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Flaskeklemme
Infusionsflaskeklemme
Kolbeholder
Startsæt
Tragtklemme
Klemmer:
100 ml
1000 ml
150 ml
200 ml
2000 ml
25 ml
250 ml
3000 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Kolbe
Separatorisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15351115
Brand: Thermo Scientific™ 88881114
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå maksimal kapacitet på Thermo Scientific™ CO 2 resistent Shaker universal platform med en række klemmer, der passer til de fleste fartøjer.
Maksimer kapaciteten på Thermo Scientific™ CO 2 resistent Shaker universal platform med en række klemmer, der passer til de fleste fartøjer.
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ CO 2 resistente rysteapparater, IntelliStack™ Inkubator Shakers, og IntelliStack™ CO 2 inkubatorrystere.
  • Se brugervejledningen eller brochuren for detaljer om det maksimale antal klemmer, der kan passe pr. platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flaskeklemme
Klemmer 5000 ml
Til brug med (udstyr) CO 2 resistent rysteapparat
Antal stillinger 1