Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klemmer til CO 2 resistent rysteapparat
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Flaskeklemme
Infusionsflaskeklemme
Kolbeholder
Startsæt
Tragtklemme
Klemmer:
100 ml
1000 ml
150 ml
200 ml
2000 ml
25 ml
250 ml
3000 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Kolbe
Separatorisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Maksimer kapaciteten på Thermo Scientific™ CO 2 resistent Shaker universal platform med en række klemmer, der passer til de fleste fartøjer.
- Kompatibel med Thermo Scientific™ CO 2 resistente rysteapparater, IntelliStack™ Inkubator Shakers, og IntelliStack™ CO 2 inkubatorrystere.
- Se brugervejledningen eller brochuren for detaljer om det maksimale antal klemmer, der kan passe pr. platform.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flaskeklemme |
| Klemmer | 2000 ml |
| Til brug med (udstyr) | CO 2 resistent rysteapparat |
| Antal stillinger | 4 |