Få mere at vide
Corning™ Klemmer til Erlenmeyer Kolbe
Artikelnummer. p-8007925 Shop alle Corning produkter
Holder:
25 ml Erlenmeyer-kolbe
50 ml Erlenmeyer-kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11303815
Brand: Corning™ 480110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med forskellige størrelser af Erlenmeyer-kolber.
Dette er en klemme til brug med Erlenmeyer-kolber, til brug med Corning™ LSE™ Orbital Shaker og Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 25 ml Erlenmeyer-kolbe
Produkttype Klemme