Få mere at vide
Corning™ Klemmer til Erlenmeyer Kolbe
Artikelnummer. 11303815 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Holder:
25 ml Erlenmeyer-kolbe
50 ml Erlenmeyer-kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
11303815 25 ml Erlenmeyer-kolbe Hver
11313815 50 ml Erlenmeyer-kolbe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303815 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 480110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00 DKK
    360.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.92 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med forskellige størrelser af Erlenmeyer-kolber.
Dette er en klemme til brug med Erlenmeyer-kolber, til brug med Corning™ LSE™ Orbital Shaker og Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 25 ml Erlenmeyer-kolbe
Produkttype Klemme