Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Klemme til kugleled, med spændeskrue, lavet af rustfrit stål
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
S 40 og S 41
S. 13
S. 19
S. 29
S. 35
S. 51
S. 64
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
The ball joint clamp with locking screw enables a very secure connection by additional locking with the locking screw.
- The locking screw enables a very secure connection by means of an additional locking device.
- Excellent dimensional stability compared to conventional wire clamps
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Til brug med (udstyr) | Securing of Spherical Ground Joints |
| Til brug med (applikation) | Securing of spherical ground joints |
| Størrelse | S. 35 |