Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Klemme til kugleled, med spændeskrue, lavet af rustfrit stål
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
S 40 og S 41
S. 13
S. 19
S. 29
S. 35
S. 51
S. 64
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
Kugleledsklemmen med låseskrue muliggør en meget sikker forbindelse ved yderligere låsning med låseskruen.
- Låseskruen muliggør en meget sikker forbindelse ved hjælp af en ekstra låseanordning.
- Fremragende dimensionsstabilitet sammenlignet med konventionelle wireklemmer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Sikring af kugleformede samlinger |
| Til brug med (applikation) | Sikring af kugleformede samlinger |
| Størrelse | S. 64 |