Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Klemme til kugleled, med spændeskrue, lavet af rustfrit stål
Artikelnummer. 15854678 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
S 40 og S 41
S. 13
S. 19
S. 29
S. 35
S. 51
S. 64
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 15854678
Brand: DWK Life Sciences™ 286334802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kugleledsklemme med ekstra låsemulighed.
Kugleledsklemmen med låseskrue muliggør en meget sikker forbindelse ved yderligere låsning med låseskruen.
  • Låseskruen muliggør en meget sikker forbindelse ved hjælp af en ekstra låseanordning.
  • Fremragende dimensionsstabilitet sammenlignet med konventionelle wireklemmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Sikring af kugleformede samlinger
Til brug med (applikation) Sikring af kugleformede samlinger
Størrelse S. 51