Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Klemme til kugleled, med spændeskrue, lavet af rustfrit stål
Artikelnummer. 10623982 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
S 40 og S 41
S. 13
S. 19
S. 29
S. 35
S. 51
S. 64
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 10623982
Brand: DWK Life Sciences™ 286334202
Kugleledsklemme med ekstra låsemulighed.
The ball joint clamp with locking screw enables a very secure connection by additional locking with the locking screw.
  • The locking screw enables a very secure connection by means of an additional locking device.
  • Excellent dimensional stability compared to conventional wire clamps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50
Materiale Stainless Steel
Til brug med (udstyr) Securing of Spherical Ground Joints
Til brug med (applikation) Securing of spherical ground joints
Størrelse S. 35