Få mere at vide
OHAUS™ Klemmebånd
Shop alle Ohaus produkter
Dimensioner (L x B x H):
30.000 x 20.000 x 5.000 cm
Beskrivelse
- Overhead-omrører tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 5.000 cm |
| Bredde (metrisk) | 20.000 cm |
| Vægt (metrisk) | 330.000 g |
| Dimensioner (L x B x H) | 30.000 x 20.000 x 5.000 cm |