Få mere at vide
Medline Scientific™ Klemmekolbe
Artikelnummer. 10644133
Skift visning
Holder:
1 L Kolbe
2 L Kolbe
50 ml kolbe
500 ml rund kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10644133 1 L Kolbe Hver
10589712 50 ml kolbe Hver
10225522 2 L Kolbe Hver
10031662 500 ml rund kolbe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10644133 Leverandør Medline Scientific™ Leverandørnr. AAA23554
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Til brug med bordplade og gulvstående rystekuvøse
Lab Companion-serien af kølede rystekuvøser inkluderer SI-600R, en mindre version, SI-300R og gulvmodellen IS-971R, som er i stand til at inkubere store volumener og meget lave temperaturer (+4 C).°
SI-300R- og SI-600R-enhederne er bænkmodeller med en slank bredde for at sikre, at de passer ind i de mest trange rum. Låget, som er understøttet af integrerede gastrykstivere, åbnes for at give front- og topadgang for enhver størrelse kolbe op til 2.000 ml. Det patenterede CLS kontrolsystem overgår klasse II sikkerhedsstandarder til brug i områder, hvor der kan være brandfarlige miljøer.
PID-regulator sikrer nøjagtig temperaturkontrol
  • LED-skærm
  • Vælg orbital eller reciprok bevægelse
  • Køleslanger leveres med ikke-kølede modeller
  • Justerbar slaglængde
  • Leveres med universal platform
Udvalg af bordplade og gulvstående rystekuvøser velegnet til en række forskellige anvendelser.
Tekniske data
Holder 1 L Kolbe
Produkttype Klemmekolbe