Få mere at vide
Heidolph™ Klemme til Erlenmeyer-kolber
Artikelnummer. p-7241856 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Holder:
100 ml Erlenmeyer-kolber
1000 ml Erlenmeyer-kolber
2000 ml Erlenmeyer-kolber
25 ml Erlenmeyer-kolber
250 ml Erlenmeyer-kolber
50 ml Erlenmeyer-kolber
500 ml Erlenmeyer-kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10242501
Brand: Heidolph™ 5495100000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klemmer til brug med forskellige perforerede platforme
  • Maksimalt antal klemmer pr. platformstype:
    • 549-51000-00
      • Til platform 100 - max. 16
      • Til platform 1000 - max. 20
      • Til platform 2000 - max. 36
    • 549-52000-00
      • Til platform 100 - max. 16
      • Til platform 1000 - max. 20
      • Til platform 2000 - max. 36
    • 549-55000-00
      • Til platform 100 - max. 3
      • Til platform 1000 - max. 4
      • Til platform 2000 - max. 9
    • 549-56000-00
      • Til platform 100 - max. 2
      • Til platform 1000 - max. 4
      • Til platform 2000 - max. 5
    • 549-63000-00
      • Til platform 1000 - max. 2
      • Til platform 2000 - max. 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 25 ml Erlenmeyer-kolber
Produkttype Klemme
Til brug med (udstyr) Perforerede platforme 100, 1000 og 2000
Størrelse 1