Få mere at vide
Heidolph™ Klemme til Erlenmeyer-kolber
Beskrivelse
- Maksimalt antal klemmer pr. platformstype:
- 549-51000-00
- Til platform 100 - max. 16
- Til platform 1000 - max. 20
- Til platform 2000 - max. 36
- 549-52000-00
- Til platform 100 - max. 16
- Til platform 1000 - max. 20
- Til platform 2000 - max. 36
- 549-55000-00
- Til platform 100 - max. 3
- Til platform 1000 - max. 4
- Til platform 2000 - max. 9
- 549-56000-00
- Til platform 100 - max. 2
- Til platform 1000 - max. 4
- Til platform 2000 - max. 5
- 549-63000-00
- Til platform 1000 - max. 2
- Til platform 2000 - max. 3
- 549-51000-00
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 25 ml Erlenmeyer-kolber |
| Produkttype | Klemme |
| Til brug med (udstyr) | Perforerede platforme 100, 1000 og 2000 |
| Størrelse | 1 |