Learn More
Fisherbrand™ Cellulose propper
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) bund:
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Længde (metrisk):
11 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 500
Description
- Permeable in air
- Sterilizable to 200°C maximum
- Single use
Specifications
Specifications
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (applikation) | Beakers, Erlenmeyer flasks, tubes, and different types of bottles |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Mængde | 1000PK |
| Temperaturområde (metrisk) | 200°C |
| Diameter (metrisk) bund | 7 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 11 mm |
| Materiale | Cellulose Fiber |
| Produkttype | Stopper |
| Sterilitet | Sterile |