Learn More
Fisherbrand™ Cellulose propper
Product Code. p-8002039 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) bund:
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Længde (metrisk):
11 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 500
Product Code. 11768513
Til kolber, erlenmeyer og reagensglas.
  • Permeable in air
  • Sterilizable to 200°C maximum
  • Single use
Specifications
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Beakers, Erlenmeyer flasks, tubes, and different types of bottles
Længde (metrisk) 30 mm
Mængde 1000PK
Temperaturområde (metrisk) 200°C
Diameter (metrisk) bund 7 mm
Diameter (metrisk) Top 11 mm
Materiale Cellulose Fiber
Produkttype Stopper
Sterilitet Sterile