Få mere at vide
Fisherbrand™ Cellulose propper
Artikelnummer. 11798523 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Længde (metrisk):
11 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 500
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11798523 27 mm 60 mm Pakke med 200
11768513 7 mm 30 mm Pakke med 1000
11740096 11 mm 32 mm Pakke med 1000
11750096 11 mm 40 mm Pakke med 1000
11778513 8 mm 35 mm Pakke med 1000
11760096 12 mm 37 mm Pakke med 1000
11748533 9 mm 30 mm Pakke med 1000
11788513 10 mm 37 mm Pakke med 1000
11758533 12 mm 42 mm Pakke med 1000
11770096 12 mm 32 mm Pakke med 1000
11798513 15 mm 30 mm Pakke med 1000
11708523 16 mm 30 mm Pakke med 1000
11748513 13 mm 32 mm Pakke med 1000
11768523 19 mm 30 mm Pakke med 1000
11758523 18 mm 30 mm Pakke med 1000
11778523 23 mm 30 mm Pakke med 500
11784506 24 mm 43 mm Pakke med 200
11788523 27 mm 60 mm Pakke med 200
11794506 28 mm 63 mm Pakke med 200
11708533 29 mm 60 mm Pakke med 200
11728533 30 mm 40 mm Pakke med 200
11718533 35 mm 40 mm Pakke med 200
11738533 35 mm 60 mm Pakke med 100
11720015 37 mm 50 mm Pakke med 100
11721666 40 mm 65 mm Pakke med 50
11730096 6 mm 11 mm Pakke med 1000
11758513 6,5 mm 30 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 11798523
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til kolber, erlenmeyer og reagensglas.
  • Permeabel i luft
  • Steriliserbar til max °200 C
  • Engangsbrug
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bægere, Erlenmeyer-kolber, rør og forskellige typer flasker
Længde (metrisk) 60 mm
Mængde 200PK
Temperaturområde (metrisk) 200 °C
Diameter (metrisk) bund 27 mm
Diameter (metrisk) Top 36 mm
Materiale Cellulosefiber
Produkttype Prop