Få mere at vide
- Home
- Products
- Propper og lukninger
- Propper
- Fisherbrand™ Cellulose propper
Fisherbrand™ Cellulose propper
Artikelnummer. 11768523 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Længde (metrisk):
11 mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60 mm
63 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 500
27 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) bund | Længde (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11768523 | 19 mm | 30 mm | Pakke med 1000 |
| 11768513 | 7 mm | 30 mm | Pakke med 1000 |
| 11740096 | 11 mm | 32 mm | Pakke med 1000 |
| 11750096 | 11 mm | 40 mm | Pakke med 1000 |
| 11778513 | 8 mm | 35 mm | Pakke med 1000 |
| 11760096 | 12 mm | 37 mm | Pakke med 1000 |
| 11748533 | 9 mm | 30 mm | Pakke med 1000 |
| 11788513 | 10 mm | 37 mm | Pakke med 1000 |
| 11758533 | 12 mm | 42 mm | Pakke med 1000 |
| 11770096 | 12 mm | 32 mm | Pakke med 1000 |
| 11798513 | 15 mm | 30 mm | Pakke med 1000 |
| 11708523 | 16 mm | 30 mm | Pakke med 1000 |
| 11748513 | 13 mm | 32 mm | Pakke med 1000 |
| 11758523 | 18 mm | 30 mm | Pakke med 1000 |
| 11778523 | 23 mm | 30 mm | Pakke med 500 |
| 11784506 | 24 mm | 43 mm | Pakke med 200 |
| 11788523 | 27 mm | 60 mm | Pakke med 200 |
| 11794506 | 28 mm | 63 mm | Pakke med 200 |
| 11798523 | 27 mm | 60 mm | Pakke med 200 |
| 11708533 | 29 mm | 60 mm | Pakke med 200 |
| 11728533 | 30 mm | 40 mm | Pakke med 200 |
| 11718533 | 35 mm | 40 mm | Pakke med 200 |
| 11738533 | 35 mm | 60 mm | Pakke med 100 |
| 11720015 | 37 mm | 50 mm | Pakke med 100 |
| 11721666 | 40 mm | 65 mm | Pakke med 50 |
| 11730096 | 6 mm | 11 mm | Pakke med 1000 |
| 11758513 | 6,5 mm | 30 mm | Pakke med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Bægere, Erlenmeyer-kolber, rør og forskellige typer flasker |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Mængde | 1000PK |
| Temperaturområde (metrisk) | 200 °C |
| Diameter (metrisk) bund | 19 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 24 mm |
| Materiale | Cellulosefiber |
| Produkttype | Prop |
| Sterilitet | Steril |