Få mere at vide
Sampling Systems™ Klemmebeholdere
Artikelnummer. 15879691 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 l
20 l
25 l
Diameter (metrisk):
133 mm
135 mm
180 mm
210 mm
303 mm
Højde (metrisk):
109 mm
188 mm
262 mm
366 mm
463 mm
523 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15879691
Brand: Sampling Systems™ A56610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sampling Systems™ Klemmebeholdere er ideelle til krævende hygiejniske applikationer, da de er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet.
  • Multifunktions containere
  • 316L rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Leveres med låg, klemme og silikoneforsegling (FDA acceptabel kvalitet)
  • Bredt 100 mm diameter tri-clamp låg BS 4825-3
  • Satin finish
  • Sidehåndtag
  • Halsen har en 60° vinkel for at fremme pulverudledning
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 10 l
Diameter (metrisk) 210 mm
Højde (metrisk) 366 mm
Inkluderer Låg, klemme og silikoneforsegling