Få mere at vide
Sampling Systems™ Klemmebeholdere
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 l
20 l
25 l
Diameter (metrisk):
133 mm
135 mm
180 mm
210 mm
303 mm
Højde (metrisk):
109 mm
188 mm
262 mm
366 mm
463 mm
523 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Multifunktions containere
- 316L rustfrit stål
- Sprækkefrit interiør
- Leveres med låg, klemme og silikoneforsegling (FDA acceptabel kvalitet)
- Bredt 100 mm diameter tri-clamp låg BS 4825-3
- Satin finish
- Sidehåndtag
- Halsen har en 60° vinkel for at fremme pulverudledning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Diameter (metrisk) | 133 mm |
| Højde (metrisk) | 188 mm |
| Inkluderer | Låg, klemme og silikoneforsegling |