Få mere at vide
Sampling Systems™ Klemmebeholdere
Artikelnummer. 15849691 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 l
20 l
25 l
Diameter (metrisk):
133 mm
135 mm
180 mm
210 mm
303 mm
Højde (metrisk):
109 mm
188 mm
262 mm
366 mm
463 mm
523 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15849691 1 l 135 mm 109 mm Hver
15859691 2 l 133 mm 188 mm Hver
15869691 5 l 180 mm 262 mm Hver
15879691 10 l 210 mm 366 mm Hver
15889691 20 l 303 mm 463 mm Hver
15899691 25 l 303 mm 523 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15849691 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A56601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Sampling Systems™ Klemmebeholdere er ideelle til krævende hygiejniske applikationer, da de er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet.
  • Multifunktions containere
  • 316L rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Leveres med låg, klemme og silikoneforsegling (FDA acceptabel kvalitet)
  • Bredt 100 mm diameter tri-clamp låg BS 4825-3
  • Satin finish
  • Sidehåndtag
  • Halsen har en 60° vinkel for at fremme pulverudledning
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 1 l
Diameter (metrisk) 135 mm
Højde (metrisk) 109 mm
Inkluderer Låg, klemme og silikoneforsegling