Få mere at vide
OHAUS™ Klemmestik
Artikelnummer. 15762269 Shop alle Ohaus produkter
Konnektortyper:
Bar
Ende-til-ende
Gitter
Kanal
Krog
Multi-stang
S
Stangende
Materiale:
Aluminium
Forniklet
Rustfrit stål
Størrelse:
0 til 13 mm (Gribområde)
102 mm længde
152 mm længde
203 mm længde
40 x 33 mm (H x L)
51 mm længde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15762269
Brand: OHAUS™ 30392222
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Clamp Connector giver sikker støtte til at holde glasvarer i hævede positioner.
  • Hold glasvarer sikkert
  • Korrosionsbestandig
  • Giver bekvemmelighed med exceptionel stabilitet og holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Stangende
Type Stik
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Fast 90° Tilslutningsvinkel
Oversigt Klemme, stik, stangende, CLC-RENDS
Størrelse 0 til 13 mm (Gribområde)
Størrelse (metrisk) greb 0 til 13 mm