Få mere at vide
OHAUS™ Klemmestik
Shop alle Ohaus produkter
Konnektortyper:
Bar
Ende-til-ende
Gitter
Kanal
Krog
Multi-stang
S
Stangende
Materiale:
Aluminium
Forniklet
Rustfrit stål
Størrelse:
0 til 13 mm (Gribområde)
102 mm længde
152 mm længde
203 mm længde
40 x 33 mm (H x L)
51 mm længde
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hold glassware safely
- Corrosion-resistant
- Providing convenience with exceptional stability and durability
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Kanal |
| Type | Connector |
| Materiale | Forniklet |
| Oversigt | Clamp, Connector, Channel, CLC-CHANLZ |
| Højde (metrisk) | 40.000 mm |
| Højde (engelsk) | 1.58 in. |
| Størrelse | 40 x 33 mm (H x L) |
| Bredde (engelsk) | 1.30 in. |
| Bredde (metrisk) | 33.00 mm |