Få mere at vide
OHAUS™ Klemmestik
Shop alle Ohaus produkter
Konnektortyper:
Bar
Ende-til-ende
Gitter
Kanal
Krog
Multi-stang
S
Stangende
Materiale:
Aluminium
Forniklet
Rustfrit stål
Størrelse:
0 til 13 mm (Gribområde)
102 mm længde
152 mm længde
203 mm længde
40 x 33 mm (H x L)
51 mm længde
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hold glasvarer sikkert
- Korrosionsbestandig
- Giver bekvemmelighed med exceptionel stabilitet og holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Bar |
| Type | Stik |
| Materiale | Aluminium |
| Oversigt | Klemme, stik, stang, CLC-HTZMBA20 |
| Størrelse | 203 mm længde |