Få mere at vide
OHAUS™ Klemmestik
Artikelnummer. 15702309 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Bar
Ende-til-ende
Gitter
Kanal
Krog
Multi-stang
S
Stangende
Materiale:
Aluminium
Forniklet
Nikkelbelagt
Rustfrit stål
Størrelse:
0 til 13 mm (grebsområde)
102 mm længde
152 mm længde
203 mm længde
40 x 33 mm (H x L)
51 mm længde
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Materiale Størrelse Pakningsstørrelse
15702309 Stangende Forniklet 0 til 13 mm (grebsområde) Hver
15702319 Kanal Aluminium 51 mm længde Hver
15712309 S Forniklet 0 til 13 mm (grebsområde) Hver
15712319 Kanal Aluminium 102 mm længde Hver
15722309 Krog Forniklet 0 til 13 mm (grebsområde) Hver
15722319 Bar Aluminium 152 mm længde Hver
15722409 Krog Rustfrit stål 0 til 13 mm (grebsområde) Hver
15732319 Bar Aluminium 203 mm længde Hver
15752309 Kanal Nikkelbelagt 40 x 33 mm (H x L) Hver
15762269 Stangende Rustfrit stål 0 til 13 mm (grebsområde) Hver
15762309 Multi-stang Forniklet 40 x 33 mm (H x L) Hver
15782309 Ende-til-ende Aluminium 0 til 13 mm (grebsområde) Hver
15792299 Gitter Aluminium 0 til 13 mm (grebsområde) Hver
15792399 S Rustfrit stål 0 til 13 mm (grebsområde) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15702309 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30392256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 DKK
    127.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.38 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-10-2026
OHAUS™ Clamp Connector giver sikker støtte til at holde glasvarer i hævede positioner.
  • Hold glasvarer sikkert
  • Korrosionsbestandig
  • Giver bekvemmelighed med exceptionel stabilitet og holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Stangende
Type Stik
Materiale Forniklet
Inkluderer Fast 90° Tilslutningsvinkel
Oversigt Klemme, stik, stangende, CLC-RDENDZ
Størrelse 0 til 13 mm (grebsområde)
Størrelse (metrisk) greb 0 til 13 mm