Få mere at vide
Cladribine, TRC
Artikelnummer. 18031130
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18031130 10 mg
18030230 100 mg
18003740 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18031130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC55750010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4291-63-8
Molekylær formel C10 H12 Cl N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 285.69
Synonym Cladribine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, Adenosine, 2-chloro-2'-deoxy-, 2-Chloro-2'-deoxyadenosine, (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-2-chloropurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol, 2-CdA, 2-Chloro-2'-deoxy-β-adenosine, 2-Chloro-6-amino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)purine, 2-Chlorodeoxyadenosine, Biodribin, Cladarabine, CldAdo, Jk 6251, Leustat, Leustatin, NSC 105014, NSC 105014-F, RWJ 26251
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMIL Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cladribine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formel vægt 285.0629
Procent renhed >95%