Få mere at vide
Cladribine, Mikromol™
Beskrivelse
Cladribine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cladribine |
| CAS | 4291-63-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cladribine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 Cl N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Cladribine, Adenosine, 2-chloro-2'-deoxy-, 2-Chloro-2'-deoxyadenosine, (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-2-chloropurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol, 2-CdA, 2-Chlorodeoxyadenosine, Biodribin, Cladarabine, CldAdo, Jk 6251, Leustat, Leustatin, NSC 105014, NSC 105014-F, RWJ 26251, 2-Chloro-9-(2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-2'-deoxy-beta-adenosine, 2-Chloro-6-amino-9-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)purine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMIL | Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| IUPAC navn | (2R,3S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Vis mere |