Få mere at vide
Cladribine, Mikromol™
Artikelnummer. 17989699
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17989699 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17989699 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3381.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cladribine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cladribine
CAS 4291-63-8
Analyt- eller komponentnavne Cladribine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 Cl N5 O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Cladribine, Adenosine, 2-chloro-2'-deoxy-, 2-Chloro-2'-deoxyadenosine, (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-2-chloropurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol, 2-CdA, 2-Chlorodeoxyadenosine, Biodribin, Cladarabine, CldAdo, Jk 6251, Leustat, Leustatin, NSC 105014, NSC 105014-F, RWJ 26251, 2-Chloro-9-(2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-2'-deoxy-beta-adenosine, 2-Chloro-6-amino-9-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)purine
InChI formel InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
SMIL Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 285.69
Mængde 250 mg
Formel vægt 285.0629 g/mol