Få mere at vide
MedChemExpress Cladribine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 285.69 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.92% |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (105.01 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (35.00 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 4291-63-8 |
| Synonym | 2-Chloro-2′-deoxyadenosine∣ CldAdo∣ 2CdA |