missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cladosporin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cladosporin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O5/c1-9-3-2-4-12(20-9)8-13-6-10-5-11(17)7-14(18)15(10)16(19)21-13/h5,7,9,12-13,17-18H,2-4,6,8H2,1H3/t9-,12+,13+/m0/s1 |
| Formel vægt | 292.1311 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?