Få mere at vide
Cladinose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cladinose |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-6(10)7(11)8(2,12-3)4-5-9/h5-7,10-11H,4H2,1-3H3/t6-,7-,8+/m1/s1 |
| Formel vægt | 176.1049 |