missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cladinose, TRC

Artikelnummer. 30367168
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367168 100 mg
30368744 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367168 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC557480100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 470-12-2
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Synonym 2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-ribo-hexose, Azithromycin Impurity 4, (4R,5S,6S)-4-Methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2,5-diol
IUPAC navn (3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-3-methoxy-3-methylhexanal
SMIL C[C@H]([C@H]([C@](C)(CC=O)OC)O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cladinose
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H16O4/c1-6(10)7(11)8(2,12-3)4-5-9/h5-7,10-11H,4H2,1-3H3/t6-,7-,8+/m1/s1
Formel vægt 176.1049
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.