Få mere at vide
Applied Biosystems™ CLA IdentiFiler™ Plus PCR-forstærkningssæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
The CLA (Cell Line Authentication) IdentiFiler Plus PCR Amplification Kit simplifies the amplification step during authentication of cell lines. It includes the same primers and allelic ladder as the widely used AmpFLSTR Identifiler Plus kit and harnesses next-generation PCR amplification technology to help provide enhanced sensitivity, a cleaner baseline, improved performance with mixtures, and the ability to overcome high levels of PCR inhibition. The kit includes GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0, a five-dye-labeled, high-density size standard for the reproducible sizing of fragment analysis data.
CLA (Cell Line Authentication) IdentiFiler Plus PCR Amplification Kit forenkler forstærkningstrinnet under autentificeringen af cellelinjer. Den indeholder de samme primere og allelstige som det bredt anvendte AmpFLSTR Identifiler Plus-sæt og udnytter næste generations PCR-forstærkningsteknologi for at hjælpe med at give øget følsomhed, en renere baseline, forbedret ydeevne med blandinger og evnen til at overvinde høje niveauer af PCR-hæmning. Sættet inkluderer GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0, en femfarve-mærket, høj-densitets størrelsesstandard til reproducerbar størrelse af fragmentanalysedata.
Funktioner i CLA IdentiFiler Plus PCR Amplification Kit inkluderer:
• 5-farve, 16-locus STR kit kompatibelt med alle cellelinjedatabase-loci-standarder
• Forbedret version af den ældre AmpFLSTR Identifiler Plus kit-størrelse
• standard inkluderet for nem køb •
Kompatibel med SeqStudio, 3730/xL og 3500/xL genetiske analysatorer
Cellelinjeautentificering ved brug af short tandem repeat (STR) analysesæt kan bruges både til menneskelig prøveautentificering (HSA) og blandet prøveanalyse (MSA). I HSA er der behov for at verificere DNA-profilen af prøven for at tjekke for krydskontaminering eller forveksling af prøver, eller for at udføre en kvalitetskontrol. For MSA der er behov for at afkonkonvlere tilstedeværelsen af flere bidragydere i en prøve (kimærisme) gennem identifikation af flere DNA-genotyper i prøven.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • AmpFLSTR Identifiller Plus PCR Ampl Kit • GS Liz600 Størrelsesstandard |
| Detektionsmetode | Gelelektroforese |
| Form | Væske |
| Format | Kit |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | Slutpunkt-PCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | 60 min. |
| Teknik | STR (korte tandemgentagelser) analyse |
| Til brug med (udstyr) | SeqStudio Flex 3500, SeqStudio 3730xl genetiske analysatorer |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.