Få mere at vide
CLA IdentiFiler™ Plus PCR-forstærkningssæt
Artikelnummer. 31722768 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
31722768 50 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 31722768 Leverandør ABI Applied Biosystems Leverandørnr. A47624
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CLA (Cell Line Authentication) IdentiFiler Plus PCR Amplification Kit forenkler forstærkningstrinnet under autentificeringen af cellelinjer.
CLA (Cell Line Authentication) IdentiFiler Plus PCR Amplification Kit indeholder de samme primere og allelstige som det bredt anvendte AmpFLSTR Identifiler Plus-kit og udnytter næste generations PCR-forstærkningsteknologi til at hjælpe med at give forbedret følsomhed, en renere baseline, forbedret ydeevne med blandinger og evnen til at overvinde høje niveauer af PCR-hæmning.
Funktioner i CLA IdentiFiler Plus PCR Amplification Kit inkluderer:
• 5-farve, 16-locus STR-kit kompatibelt med alle cellelinjedatabase-loci-standarder Forbedret version af legacy AmpFLSTR Identifiler Plus kit
• Kompatibel med SeqStudio, 3730/xL og 3500/xL genetiske analysatorer
Cellelinjeautentificering ved brug af short tandem repeat (STR) analysesæt kan bruges både til menneskelig prøveautentificering (HSA) og blandet prøveanalyse (MSA).
• I HSA er der behov for at verificere DNA-profilen af prøven for at tjekke for krydskontaminering eller forveksling af prøver, eller for at udføre en kvalitetskontrol. For MSA der er behov for at afkonkonvlere tilstedeværelsen af flere bidragydere i en prøve (kimærisme) gennem identifikation af flere DNA-genotyper i prøven.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
• 1 AmpFLSTR Identifiler Plus PCR Forstærkningssæt:
  • AmpFlSTR Identifiler Plus Master Mix - 1 rør på 0,5 ml
  • AmpFlSTR Kontrol-DNA 9947A - 1 rør ved 0,3 ml
  • AmpFlSTR Identifiler Plus Primer Set - 1 tube på 0,25 ml
  • AmpFlSTR Identifiler Plus Allelstige - 1 rør på 0,025 ml
• Opbevar ved -5 °C til -30 °C
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed Standard
Teknik SNP-genotypning (fragmentanalyse-baseret), STR (kort tandem-gentagelse) analyse
Genotypingsmål SNP'er (Ukendt eller Talrig)
Produkttype Plus PCR-forstærkningssæt
Mængde 50 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is
Arter ADN
Antal reaktioner 50 reaktioner
Volumen 0.5 mL
Vis mere Vis mindre
Til cellelinjeautentificering bruges undtagen retsmedicinske, faderskabs-, diagnostiske og terapeutiske anvendelser.